F6129
Iron(III) citrate
technical grade
Sinônimo(s):
Ferric citrate, Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
powder
composição
Fe, 16.5-18.5%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
chave InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
It can also be used in the degradation of tetracycline for the treatment of polluted water.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.