Documentos Principais
44948
Supelco
Iron(II) gluconate hydrate
Sinônimo(s):
Ferrous gluconate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11O7)2Fe · aq
Número CAS:
Peso molecular:
446.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
3805721
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
perda
5-15% loss on drying
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
chave InChI
BJBSKTPEFSQVHL-XRDLMGPZSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)