Documentos Principais
F1013
Sigma-Aldrich
Iron(III) tartrate
Fe ~20 %
Sinônimo(s):
Ferric tartrate, Iron(III) tartrate
About This Item
Fórmula linear:
Fe2(C4H4O6)3
Número CAS:
Peso molecular:
555.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
composição
Fe, ~20%
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
chave InChI
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Additive used to assess the spinnability of cellulose / alkaline ferric tartrate solutions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)