EDFS
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt
powder
Sinônimo(s):
EDTA iron(III) sodium salt, Edathamil, Komplexon™ II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
forma
powder
composição
Iron, 13.7-18.7% ICP
Sodium, 5.6-7.9% ICP
adequação da reação
reagent type: chelator
concentração
≥67.5% (EDTA titration)
pH
4.5
pf
80 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
chave InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2