F3388
Ferric citrate
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
chave InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2