Documentos Principais
03650
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate
12-14% Fe basis
Sinônimo(s):
EDTA iron(III) sodium salt, Iron(III)-sodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2FeNa · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
367.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
12-14% (Fe basis)
forma
powder or crystals
composição
Fe, 12-14%
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
≤15.0% Loss on drying
solubilidade
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
chave InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate is used in large-volume stacking with electroosmotic flow pump (LVSEP) and in the remediation of contaminated groundwater.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Oxidative and reductive pathways in iron-ethylenediaminetetraacetic acid?activated persulfate systems.
Ahmad M, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 138(4), 411-418 (2011)
Large?volume sample stacking for analysis of ethylenediaminetetraacetic acid by capillary electrophoresis.
Zhu Z, et al.
Electrophoresis, 23(17), 2880-2887 (2002)