ABS983
Anti-DMT1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
NRAM1, NRAMP 2, NRAMP-2, Divalent metal transporter 1, Divalent cation transporter 1, DMT-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC11A2(4891)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Metabolism
Ion & Transport Channels
Ion Channels & Transporters
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody from a representative lot detected DMT1 in Hela, A431, and N1H-3T3 cells
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DMT1 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1