G5402
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
gold conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
aqueous glycerol suspension
técnica(s)
dot blot: suitable
tamanho de partícula
10 nm (colloidal gold)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?