Key Documents
B5768
Sigma-Aldrich
Ácido 4-aminobenzoico biotina
≥95%
Sinônimo(s):
N-(+)-biotinil-4-aminobenzoato sódico, Ácido N-(+)-biotinil-4-aminobenzoico, Ácido N-biotinil-p-aminobenzoico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N3NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
385.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.46
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
chave InChI
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
Descrição geral
O ácido 4-amidobenzoico de biotina é um substrato da biotinidase.
Aplicação
O sal sódico do ácido 4-amidobenzóico da biotina foi usado como substrato de amida de biotina para medir a hidrólise da biotinil-6-aminoquinolina (BAQ) por inibição competitiva.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Laboratory diagnosis of biotinidase deficiency, 2017 update: a technical standard and guideline of the American College of Medical Genetics and Genomics
Strovel ET, et al.
Genetics in Medicine : Official Journal of the American College of Medical Genetics, 19(10) (2017)