PHR2472
Guaiacol Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Methoxyphenol, 3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
guaiacol
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
p.e.
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
chave InChI
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)