PHR9076
2,5-Dimethoxyphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Guaiacol impurity D (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
família API
guaiacol
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)OC)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicação
Produtos recomendados
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)