PHR2469
Guaiacol Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
guaiacol
forma
liquid
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
206-207 °C (lit.)
pf
15 °C (lit.)
densidade
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)