Documentos Principais
1300004
USP
Guaiacol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-metoxifenol, Éter monometílico catecol, Éter monometílico de pirocatecol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
508112
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.27 (vs air)
pressão de vapor
0.11 mmHg ( 25 °C)
família API
guaiacol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
205 °C (lit.)
pf
26-29 °C (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O guaiacol, juntamente com o 2,4,6-tricloroanisol, é responsável pelo “gosto de rolha” no vinho. Um método foi desenvolvido para extração e quantificação dos dois compostos.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)