PHR2475
Guaiacol Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methyl benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.68 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
família API
guaiacol
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)