PHR2473
Guaiacol Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Methoxyphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
guaiacol
forma
flakes
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
chave InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)