Documentos Principais
07363
Supelco
Tenivastatin ammonium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
RR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic acid ammonium salt, Simvastatin acid ammonium salt, Simvastatin carboxylic acid ammonium salt, Simvastatin hydroxyl acid ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H40O6 NH3
Número CAS:
Peso molecular:
453.61
Beilstein:
4836426
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H40O6.H3N/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);1H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
chave InChI
FFPDWNBTEIXJJF-OKDJMAGBSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anna Guldvang et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 58, 174-183 (2015-10-18)
Endocrine modulating effects of Simvastatin (SV) and its metabolite, Simvastatin β-hydroxy acid (SVA), were investigated in H295R cells and in female Sprague-Dawley (SPRD) rats. H295R cells were exposed to SV and SVA concentrations from 0 to 10μM for 48h. Four