PHR1848
Cephalexin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cephalexin monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 61
traceable to Ph. Eur. C0675000
traceable to USP 1099008
família API
cephalexin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
chave InChI
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cephalexin is a cephalosporine which is categorized under the class of β-lactam antibiotics. It is utilized for regulating the effects of Gram-positive and Gram-negative bacteria. It favors the lysis of bacterial cell wall by inhibiting the synthesis of essential structural components. Cephalexin belongs to the safest group of broad-spectrum bactericidal antimicrobial agents.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)