1099041
USP
Cephalexin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-4-methylthiophen-2(5H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cephalexin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
chave InChI
JYGDHIPTFIMTTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)