1099063
USP
Cephalexin Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6R,7R)-7-[(R)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cephalexin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,10-12,15H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,12?,15-/m1/s1
chave InChI
UALOAEFJDPITFY-XOGJBXBPSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3