PHR1377
Allopurinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Allopurinol, 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 870
traceable to Ph. Eur. A0350000
traceable to USP 1013002
família API
allopurinol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
chave InChI
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... XDH(7498)
Descrição geral
Allopurinol is a drug used in the treatment of chronic gout or hyperuricaemia. Its mode of action involves inhibition of xanthine oxidase, an important enzyme catalyzing the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)