A0350050
Allopurinol impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl 3-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
allopurinol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
chave InChI
VAEIHNPPOAVFAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)