BP832
Allopurinol impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
allopurinol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1ncc(c1NC=O)C(=O)N
InChI
1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
chave InChI
MKVXRGIJTKYXPR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)