A0350040
Allopurinol impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-Amino-4-carbethoxypyrazole
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
allopurinol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
105-107 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
chave InChI
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente