1013024
USP
Allopurinol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
allopurinol
fabricante/nome comercial
USP
pf
224 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=O)c1c[nH]nc1N.NC(=O)c2c[nH]nc2N
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)