PHR2006
Allopurinol Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 832
traceable to Ph. Eur. A0350020
traceable to USP 1013013
família API
allopurinol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1ncc(c1NC=O)C(=O)N
InChI
1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
chave InChI
MKVXRGIJTKYXPR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)