PHR2005
Allopurinol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 831
traceable to Ph. Eur. A0350010
traceable to USP 1013024
família API
allopurinol
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
224 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=O)c1c[nH]nc1N.NC(=O)c2c[nH]nc2N
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)