156124
Oxonic acid potassium salt
97%
Sinônimo(s):
4,6-Dihydroxy-1,3,5-triazine-2-carboxylic acid potassium salt, Allantoxanic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3