B1156000
Bufexamac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bufexamac
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)