Y0001730
Bufexamac impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bufexamac
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-9-16-12-7-5-11(6-8-12)10-13(14)15-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
chave InChI
IEPLOMKGNGXJAW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)