Y0001672
Meldonium impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethylhydrazinium bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meldonium
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+](N)(C)(C)C
InChI
1S/C3H11N2.BrH/c1-5(2,3)4;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OZSMORGFXYBKIU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)