Documentos Principais
Y0001673
Meldonium impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(2,2,2,-Trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide, 2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H17BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
241.13
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meldonium
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H17N2O2.BrH/c1-9(2,3)8-6-5-7(10)11-4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XOTJZTAARPYKNA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Meldonium impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)