Y0000226
Moxonidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
moxonidine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc(nc(c1N=C2NCCN2)OC)C
InChI
1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
chave InChI
WPNJAUFVNXKLIM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)