T6950
Tizanidine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
originador
Acorda Therapeutics
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
chave InChI
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)