M1559
Moxonidine hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-5-(2-imidazolin-2-yl)aminopyrimidine hydrochloride, BDF-5895
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
originador
Solvay
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1nc(C)nc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H12ClN5O.ClH/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9;/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15);1H
chave InChI
ZZPAWQYZQVUVHX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , NISCH(11188)
Aplicação
- as a standard to study its blood-brain barrier (BBB) permeability in porcine brain lipid extract by parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA) method
- as a standard to study the chromatographic behavior and lipophilicity by reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC)
- as an imidazoline I1 receptor agonist to study its effects on excitatory inputs in airway vagal preganglionic neuron (AVPN)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)