Y0001732
Bufexamac impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-Butoxyphenyl)acetamide
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bufexamac
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCCCC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14)
chave InChI
RSMPEQBSFXBQMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)