Documentos Principais
748277
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methyl-2-butylamine
97%
Sinônimo(s):
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methylbutan-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22NP
Número CAS:
Peso molecular:
271.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.597
densidade
1.050 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H22NP/c1-14(2)17(18)13-19(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17H,13,18H2,1-2H3/t17-/m1/s1
chave InChI
ZZLCXURCZWQECA-QGZVFWFLSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)