220523
(2-Methylbutyl)amine
≥97%
Sinônimo(s):
(±)-1-Amino-2-methylbutane
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.4116 (lit.)
p.e.
94-97 °C (lit.)
solubilidade
alcohols and water: soluble(lit.)
densidade
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CN
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
chave InChI
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
220523-25G | 4061836825751 |
220523-5G | 4061838776471 |