Documentos Principais
A46404
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-chloronaphthalene
98%
Sinônimo(s):
4-Chloro-1-naphthylamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NC10H6Cl
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
98-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
chave InChI
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)