133485
4-Amino-1-naphthol hydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
solid
pf
273 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO.ClH/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,12H,11H2;1H
chave InChI
FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3