T4375
Tetrazolium Blue Chloride
used in colorimetric determination of reducing compounds
Sinônimo(s):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), BTC, Blue Tetrazolium chloride, TZ
forma
powder
pf
255 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?