02659
Tetraethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Sinônimo(s):
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethyltetraglycol, Tetraglyme
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.7 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
temperatura de autoignição
510 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
range of application measuring range
≤60 °C
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
p.e.
275-276 °C (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)