Key Documents
SLFGN25VS
Millipore
Ventilação Millex® com agulha (estéril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Sinônimo(s):
Millex®-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex®
Características
CE compliant
hydrophobic
medical device
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
2 bar max. inlet pressure (29 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O ventilador Millex® com agulha (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de ventilação de gás para ventilação de dispositivos médicos e aplicações de misturas farmacêuticas.
Aplicação
Ventilação estéril de frascos e recipientes de até2 l.
Características e benefícios
  • Uso único, não pirogênico e não tóxico
  • Consiste em um filtro de membrana Fluoropore hidrofóbico™ de 0,2 μm vedado em um invólucro de cloreto de polivinila (PVC)
  • Soluções aquosas são bloqueadas da filtração pela membrana hidrofóbica do dispositivo
  • Compatível com a maioria das soluções gasosas
  • Marcação CE
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany