234138
Human Collagen Type I
from human skin, powder
Sinônimo(s):
Collagen, Type I, Human Skin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Collagen, Type I, Human Skin,
fonte biológica
human skin
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
dilution
(compatible for the preparation of collagen gels)
Impurezas
≤0.1% subdermal hair
solubilidade
acetic acid: 5 mg/mL (0.5M)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1