Documentos Principais
CC076
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type IV
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
Colágeno de camundongo, Tipo IV,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
300 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
entrada
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
solubilidade
water: soluble at 20 °C
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Laminin
Peptide Source: Nidogen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282)
Descrição geral
O colágeno tipo IV humano é um importante elemento estrutural encontrado predominantemente na membrana basal da pele. É uma hélice tripla nativa e proteína heterotrimérica contendo dois genes semelhantes a α1 e um semelhante a α2. O colágeno tipo 4 forma uma matriz extracelular em forma de folha em tecidos multicelulares que existe em torno de certos tipos de células, como adipócitos, células musculares esqueléticas, células musculares cardíacas e células musculares lisas. O colágeno tipo IV humano foi extraído do tecido dissecado lavado em ácido acético diluído após o tratamento com pepsina leve. O colágeno tipo 4 foi purificado por meio da precipitação diferencial de sal. A pureza e a retenção da estrutura helicoidal nativa foram controladas por SDS-PAGE e por reação com anticorpos monoclonais de tipo específico anticolágeno. Peso molecular: 300kDa; Solubilidade: 10 mg/mL Fonte do produto: Placenta humana, negativa para anticorpos HBsAg e HIV
Aplicação
O colágeno IV da placenta humana é adequado para uso como material de revestimento para estudos de cultura celular e formação de géis de colágeno. Foi utilizado colágeno tipo IV humano: preparar o gel de colágeno para o ensaio de invasão para fornecer uma matriz de apoio para avaliar a capacidade invasiva de monócitos em um sistema de cultura celularcomo uma proteína de matriz extracelular (ECM) na análise de microarray, para revestir as lâminas de filme de nitrocelulosepara revestir os microcanais da placa P96-O2 e fornecer uma superfície para a adesão e crescimento de células endoteliais (hMVECs) e células epiteliais tubulares proximais renais (hRPTECs) em um sistema de co-cultura
Ações bioquímicas/fisiológicas
O colágeno tipo IV humano está associado à síndrome de Alport e Goodpasure, bem como a várias doenças reumatológicas e dermatológicas, incluindo a epidermólise bolhosa adquirida.
forma física
Proteína purificada líquida. Em 100 μL de solução de ácido acético 0,5 M, pH 2,5. Sem sal, sem conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 ºC por até 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Nota de análise
A retenção da estrutura nativa foi confirmada pela capacidade de formar microfibrilas.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Isolation and partial characterization of a new human collagen with an extended triple-helical structural domain.
Bentz, H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 80, 3168-3172 (1983)
Characterization of a novel collagen chain in human placenta and its relation to AB collagen.
Sage, H and Bornstein, P
Biochemistry, 18, 3815-3822 (1979)
R W Glanville et al.
European journal of biochemistry, 95(2), 383-389 (1979-04-02)
Native type IV collagen was isolated from human placenta using pepsin solubilisation followed by fractional salt precipitation and chromatogarphic purification. The native preparation was characterised using amino acid analyses, disc gel electrophoresis, segment-long-spacing crystallites and immunological methods. Two component alpha
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.