H4417
Colágeno
Bornstein and Traub Type IV, solution, suitable for cell culture, High Performance
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human placenta
Nível de qualidade
forma
solution
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
<5 μg/cm2
Impurezas
Endotoxin, tested
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... COL4A1(1282) , COL4A2(1284) , COL4A3(1285) , COL4A4(1286) , COL4A5(1287) , COL4A6(1288)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tissue injury in the autoimmune disease Goodpasture syndrome is due to pathogenic autoantibodies targeting the Collagen IV α3 chain . Mutations in COL4A5 are associated with Alport syndrome.
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1