Key Documents
C7521
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for substrate for collagenase and for diagnostic assay manufacturing
Sinônimo(s):
Colágeno tipo 4
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
Colágeno, Bornstein and Traub Type IV, powder
fonte biológica
human placenta
Nível de qualidade
descrição
Sigma Type VI
forma
powder
Impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubilidade
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
adequação
suitable for substrate for collagenase
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Durante o desenvolvimento, o colágeno IV é universalmente distribuído nas membranas basais (MB). Durante o processo de maturação, essa rede é parcialmente substituída de uma maneira notavelmente específica para o tecido, definindo a estrutura e função da MB. Demonstrou-se que o colágeno IV se liga a plaquetas, hepatócitos, queratinócitos, células endoteliais, mesangiais e pancreáticas e algumas células tumorais.
Componentes
Todas as moléculas de colágeno são compostas de três cadeias polipeptídicas arranjadas em uma conformação tripla-hélice, com uma estrutura primária que, em sua maior parte, consistem em um motivo repetido com glicina a cada três posições e prolina ou 4-hidroxiprolina geralmente precedendo o resíduo de glicina. O colágeno tipo IV está presente apenas em membranas basais e contém até seis cadeias a geneticamente distintas.
Nota de preparo
Esse é um pó liofilizado que pode ser reconstituído em solução estéril de ácido acético 0,5 M, PBS ou água na concentração de 1 mg/ml. A solução de PBS será estável por pelo menos um ano a -20 °C. Ela é preparada por uma modificação do método de extração de pepsina de Glanville, R.W., et al.
Nota de análise
Uma corrida de teste de ensaio de eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS em condições redutoras consistente com colágeno da membrana basal produz três bandas principais.
Outras notas
O colágeno é classificado em diversos tipos estrutural e geneticamente distintos. Usamos a nomenclatura proposta por Bornstein e Traub. Tome cuidado para não confundir as designações de tipos da Sigma com tipos de classificação de colágenos reconhecidos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
M L Fulcher et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 296(1), L82-L91 (2008-11-04)
Immortalization of human bronchial epithelial (hBE) cells often entails loss of differentiation. Bmi-1 is a protooncogene that maintains stem cells, and its expression creates cell lines that recapitulate normal cell structure and function. We introduced Bmi-1 and the catalytic subunit
Anuwat Pinyachat et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 57(5), 772-780 (2011-02-22)
Molecular cloning and functional characterization of P-III snake venom metalloproteinases (SVMPs) will give us deeper insights in the pathogenesis of viper bites. This may lead to novel therapy for venom-induced local tissue damages, the complication refractory to current antivenom. The
Marion Jeanne et al.
Circulation, 131(18), 1555-1565 (2015-03-11)
Collagen type IV alpha1 (COL4A1) and alpha2 (COL4A2) form heterotrimers critical for vascular basement membrane stability and function. Patients with COL4A1 or COL4A2 mutations suffer from diverse cerebrovascular diseases, including cerebral microbleeds, porencephaly, and fatal intracerebral hemorrhage (ICH). However, the
Nguyen Thu Ngan Trinh et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 295(5), L866-L880 (2008-09-02)
Severe lesions of airway epithelia are observed in cystic fibrosis (CF) patients. The regulatory mechanisms of cell migration and proliferation processes, involved in the repair of injured epithelia, then need to be better understood. A model of mechanical wounding of
Handan Xiang et al.
Cell discovery, 3, 17019-17019 (2017-06-20)
Cellular senescence is a cell fate characterized by an irreversible cell cycle arrest, but the molecular mechanism underlying this senescence hallmark remains poorly understood. Through an unbiased search for novel senescence regulators in airway basal cells, we discovered that the