Documentos Principais
33233-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
Sinônimo(s):
PTFE/Rubber Crimp Caps
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
embalagem
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
tamanho da abertura
4.8 mm
diâmetro da vedação × espessura
11 mm × 1.0 mm
conector
thread for 11 mm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)