CC086
Bovine Collagen Type VI
from bovine placenta villi, liquid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bovine Collagen Type VI,
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
solubilidade
water: soluble at 20 °C
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Formation of collagen gels
Type VI collagen standard
Antigen for antibody production
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.