Documentos Principais
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Código UNSPSC:
41116026
NACRES:
NA.03
Nome do produto
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Nível de qualidade
linha de produto
LiChrosolv®
Formulário
liquid
concentração
0.095-0.105 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
p.e.
100 °C/1013 hPa
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Metanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
Metanol
Acetonitrilo hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.00029
Acetonitrilo
Acetonitrilo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrilo