1.07185
Pepsin
(from porcine gastric mucosa) 0.7 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Sinônimo(s):
Pepsin
About This Item
Produtos recomendados
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
380‑420 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Activity/FIP (Hemoglobin; pH 1.6; 25 °C): ≥ 0.70 FIP-U/mg
pH-value (1 %; water): 4.0 - 5.0
Water (according to Karl Fischer): ≤ 6.0 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1